Learn More
Methylrot, Natriumsalz, Indikator, rein, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 151415000
Weitere Details : CAS : 845-10-3 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
IndikatorChemische Identifikatoren
845-10-3 | |
291.286 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
4465632 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat |
Spezifikation
Methyl Red, sodium salt | |
845-10-3 | |
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na | |
16, 329 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
Authentic | |
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat | |
4465632 | |
Flocken | |
Glasflasche | |
13020 | |
500g |
pure | |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
15, 6192 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] | |
291.286 | |
291.27 | |
Rein | |
From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) | |
Beige oder Weiß bis Gelb |