Learn More
Alfa Aesar™ Methylcellulose, Viskosität 15 cPs
Marke:  Alfa Aesar™ 045490.A4
Weitere Details : CAS : 9004-67-5 Gewicht : 2.50000kg
Menge 2.5kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422307
  • 608.00 € / 2.50 Kilogramm
Verfügbar ab
13-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9004-67-5
454.513
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
C20H38O11
MFCD00081763
51063134
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Methyl cellulose
9004-67-5
MFCD00081763
Soluble in cold water.
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
454.513
Pulver
2.5kg
Viscosity: 15cPs
C20H38O11
14,6040
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
51063134
Odorless
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation