Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H63268.14
Weitere Details : CAS : 174403-69-1 Gewicht : 0.02500kg
Menge. 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449878
  • 148.00 € / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
174403-69-1
168.167
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
2782181
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)OC
C9H9FO2
MFCD06203790
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Spezifikation
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
25g
C9H9FO2
benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
CC1=C(C=CC(=C1)F)C(=O)OC
168.167
168.16
98%
Colorless
174403-69-1
MFCD06203790
ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
2782181