Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-3-fluor-4-hydroxybenzoat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61219.06
Weitere Details : CAS : 403-01-0 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427728
  • 276.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
403-01-0
170.139
IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
7019368
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)F
C8H7FO3
MFCD00215838
3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Methyl3-Fluor-4-hydroxybenzoat
Spezifikation
Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
403-01-0
MFCD00215838
IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
Methyl3-Fluor-4-hydroxybenzoat
7019368
Fest
5g
C8H7FO3
3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)F
170.139
170.14
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation