Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63250.03
Weitere Details : CAS : 1458-03-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449848
  • 274.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1458-03-3
187.583
JGAJCAJHSHUPGH-UHFFFAOYSA-N
824637
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Cl
C6H6ClN3O2
MFCD00834965
methyl 2-amino-5-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-chloro-, methyl ester, methyl3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, ksc524o0p, methyl 2-amino-5-chloro-3-pyrazinylcarboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloropyrazinecarboxylate
methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Spezifikation
Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
1458-03-3
MFCD00834965
JGAJCAJHSHUPGH-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
824637
Solid
1g
C6H6ClN3O2
methyl 2-amino-5-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-chloro-, methyl ester, methyl3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, ksc524o0p, methyl 2-amino-5-chloro-3-pyrazinylcarboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloropyrazinecarboxylate
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Cl
187.583
187.58
97%