Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H63038.03
Weitere Details : CAS : 884497-46-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449488
  • 84.60 € / 1 Gramm
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate is an amino acid widely used in pharmaceuticals and foods.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
884497-46-5
169.155
YKEJVXMOMKWEPV-UHFFFAOYSA-N
3807862
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)N
C8H8FNO2
MFCD05863683
methyl3-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-amino-3-fluorobenzoate, 5-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester
methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
Spezifikation
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
1g
C8H8FNO2
methyl3-amino-5-fluorobenzoate, methyl 5-amino-3-fluorobenzoate, 5-amino-3-fluorobenzoic acid methyl ester, 3-amino-5-fluoro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)F)N
169.155
169.16
98%
White to Yellow
884497-46-5
MFCD05863683
YKEJVXMOMKWEPV-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
3807862
Solid