Learn More
Methylfuran-2-carbonsäure 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 156875000
Weitere Details : CAS : 611-13-2 Gewicht : 0.50000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15189193
  • 215.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Chemische Identifikatoren
611-13-2
126.11
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
11902
COC(=O)C1=CC=CO1
C6H6O3
MFCD00003236
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
Methylfuran-2-Carboxylat
Spezifikation
Methyl 2-furoate
73°C
Glasflasche
1.176
Gelb bis Braun
98%
97.5% min. (GC)
MFCD00003236
methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Methylfuran-2-Carboxylat
11902
Flüssig
1.1760g/mL
Authentic
1.4830 to 1.4890
181.0°C
500g
611-13-2
C6H6O3
15,6149
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
COC(=O)C1=CC=CO1
126.11
126.11
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methyl 2-furoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation