Learn More
Methyl2 -amino-5,6 -dihydro-4 H-cyclopenta[b]thiophen-3 -carboxylat, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450370100
Weitere Details : CAS : 184174-80-9 Gewicht : 0.01000kg
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209716
  • 265.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
21-12-2020
Chemische Identifikatoren
184174-80-9
197.26
methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
Methyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat
C9H11NO2S
XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
2818378
COC(=O)C1=C(SC2=C1CCC2)N
Spezifikation
Methyl 2-amino-5, 6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
10g
94% min. (HPLC)
methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl ester, methyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_005617, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-ca, methyl 2-azanyl-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, methyl
COC(=O)C1=C(SC2=C1CCC2)N
197.26
197.26
170°C to 174°C
184174-80-9
C9H11NO2S
XUKGZPUAFGAYHC-UHFFFAOYSA-N
Methyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-3-carboxylat
2818378
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta¢b!thiophene-3-carboxylate, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation