Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-2,6-difluor-3-nitrobenzoat, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61327.03
Weitere Details : CAS : 84832-01-9 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427858
  • 17.10 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
84832-01-9
217.128
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
43449035
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
C8H5F2NO4
MFCD07368850
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
Methyl2,6-difluor-3-nitrobenzoat
Spezifikation
Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
84832-01-9
MFCD07368850
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
Methyl2,6-difluor-3-nitrobenzoat
43449035
Fest
1g
C8H5F2NO4
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
217.128
217.13
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation