Learn More
Methyl 1-chloronaphtho[2,1-b]thiophen-2-carboxylat, 96 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H36401.03
Weitere Details : CAS : 85992-30-9 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427657
  • 119.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 19-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85992-30-9
276.734
OHOGUWDSHRBKSE-UHFFFAOYSA-N
13150047
COC(=O)C1=C(C2=C(S1)C=CC3=CC=CC=C32)Cl
C14H9ClO2S
MFCD23380841
methyl 1-chloronaphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylate, methyl 1-chlorobenzo e 1 benzothiole-2-carboxylate, naphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylic acid, 1-chloro-, methyl ester
Methyl1-chlorbenzo[e][1 ] Benzothiol-2-carboxylat
Spezifikation
~135°C (decomposition)
Methyl 1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylate
85992-30-9
MFCD23380841
OHOGUWDSHRBKSE-UHFFFAOYSA-N
Methyl1-chlorbenzo[e][1 ] Benzothiol-2-carboxylat
13150047
Pulver
1g
Braun
C14H9ClO2S
methyl 1-chloronaphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylate, methyl 1-chlorobenzo e 1 benzothiole-2-carboxylate, naphtho 2,1-b thiophene-2-carboxylic acid, 1-chloro-, methyl ester
COC(=O)C1=C(C2=C(S1)C=CC3=CC=CC=C32)Cl
276.734
276.74
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation