Learn More
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.
Marke: Thermo Scientific™ 264225990001
Weitere Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Thermo Scientific™ Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen. Diese Umwälzkühler bieten eine Dauerkühlleistung zwischen 1000 und 4300 W für kritische Applikationen.
Thermo Scientific Merlin Umwälzkühler eignen sich ideal für Applikationen, bei denen die Wärme über einen breiten Temperaturbereich entzogen werden muss. Die Merlin Kühlplattform bietet fünf Kühlleistungen mit einem Temperaturbereich von -15 °C bis +35 °C und zeichnet sich durch leistungsstarke Kühlung bei einem robusten und kompakten Design aus. Dank zahlreicher Optionen wie verschiedene Pumpen, Kommunikationspakete und Anzeigen bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand/zu niedrigem Fluss können die Merlin Umwälzkühler für die unterschiedlichsten Applikationsansprüche konfiguriert werden.- Die globale Konformität garantiert Anwendersicherheit
- Anwenderfreundliche intuitive Steuerung
- Halbtransparenter Behälter ermöglicht schnelle Prüfung des Flüssigkeitsstands
- Entnehmbares Metallgitter gestattet schnelle und einfache vorbeugende Wartung
Empfohlen für:
- Biotechnologie
- Pharmazeutik
- Laser
- Labor
- Analytik
- Druck
- Halbleiter
- Industrie
- Medizin
Spezifikation
M75 LR 230/50 T1 | |
R134A | |
CE | |
230 V, 50 Hz | |
-15°C to +35°C |
2,5 bei 60 psi (9,5 bei 4,1 bar) | |
&plusnm;0.1°C | |
Bis zu 2.156 Watt | |
T1 (Turbinenpumpe) |