Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MEPs BINs für XCHANGE/eVol Spritzen
Miniaturisierung herkömmlicher Probenvorbereitungsgeräte. Trajan Scientific und Medical MEPS BINs für XCHANGE/eVol Spritzen eignen sich für Mikroextraktion durch gepacktes Sorbens.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 2900707
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209253
Menge Preis
1 479.00 € / 5 Stück
6 412.99 € / 5 Stück
Verfügbar ab
28-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zeitersparnis bei der Probenvorbereitung
  • Reduzierung von Lösungsmittelverbrauch und Probenvolumen
  • Erhältlich in Umkehrphasen-, Normalphasen-, Mischmodus- und Ionenaustauschchemie
Spezifikation
Spezifikation
Xchange/eVol Spritzen
C2
MEPS Barrel Insert and Needle (BIN)
LC Tipped Needle