Learn More
DWK Life Sciences Messpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, Typ 1, braune Diffusionsfarbe, Teilablauf, Nullpunkt oben, mit Strichteilung und Wattestopfende
Messpipetten dienen zur Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und diese in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben.
Marke:  DWK Life Sciences 243430308
Weitere Details : Gewicht : 0.27600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251949
  • 104.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab
28-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Messpipetten erlauben es, unterschiedliche Flüssigkeitsmengen aufzunehmen und in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist braun und die Bezifferung erfolgt von oben nach unten (Teilablauf).
  • Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Der Teilablauf erlaubt die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe in gleichen oder verschieden großen Teilen
  • Bezifferung von oben nach unten (Nullpunkt oben)
  • Mit Wattestopfende
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
ja
Nicht nach ISO
12/Pk.
blau
Kalk-Soda-Glas
Yes
Accurate Measurement and Decanting of Liquids; Volumetric Measurement; Absorption and Delivery of Partial Quantities of Liquids
± 0.01 mL
360 mm
0.2 mL