missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPA™ StanSolv™ Nitrilhandschuhe mit Strickfutter

Langlebige, flexible Handschuhe mit isolierendem Baumwollfutter

Marke:  MAPA™ 381419

Weitere Details : Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15202319

  • 1378.65 € / 72 Paare


Verfügbar ab
23-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Klebeverbindung zwischen dem Nitrilmaterial und dem Futter verhindert Lecks, die durch das Eindringen der Beschichtung ins Futter verursacht werden.
  • Geprägter Griff für sicheren Halt
  • Weite Handgelenkstulpe mit gezackte Rand
  • Konturiertes Fingerdesign für verbesserte Passform
  • Einzelnaht am Futter ohne Nähte im Arbeitsbereich, um Reiben zu verhindern
  • Das Futter isoliert die Hände vor Hitze und Kälte im Temperaturbereich von 32 ° bis 212 °F (0 ° bis100 °C), wenn die Exposition vorübergehend ist.
  • Länge: 35.6 cm (14 in.)

Compliance

Gemäß 21CFR 170–199.

Spezifikation

Spezifikation

Aufgeweitet
Automobilindustrie, mechanische Industrie, Oberflächenbehandlung, Teilentfettung, Automobilmontage, chemische Industrie, Handhabung von Fässern für chemische Produkte, Mischung chemischer Produkte, Manipulationsventile
Nitril
9
35.5 cm
Pink
Baumwollstrick
Konturiert
Grün
21 CFR 170-199
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation