Learn More
Brady™ ToughBond™ hochbeständige Polyesteretiketten der M-Serie, schwarz auf weiß
ToughStripe™ hochbeständiges Polyester (B-483) eignet sich perfekt für die Kennzeichnung von Produkten und zur allgemeinen Identifikation und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen aufgetragen werden.
Marke: Brady™ 131599
Weitere Details : Gewicht : 0.07300kg
Beschreibung
- Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
- Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- UL-Zulassung
- CSA-Zulassung
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6000 Serie
Spezifikation
Etikett | |
Permanentgummi-basiert | |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815); UL-anerkannt | |
BMP™41 Etikettendrucker; BMP™51 Etikettierer; BMP™53 Etikettierer | |
Kein Text | |
Je 1 | |
68,58 mm |
Nein | |
Weiß | |
Etikett | |
1 | |
Polyester | |
Kassette, Band |