Learn More
M-Ethyltoluol, 98 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 119000250
Weitere Details : CAS : 620-14-4 Gewicht : 0.02500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204614
  • 123.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Chemische Identifikatoren
620-14-4
120.19
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
CHEBI:77512
CCC1=CC=CC(=C1)C
C9H12
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
12100
1-Ethyl-3-Methylbenzol
Spezifikation
m-Ethyltoluene
38°C
0.86
-97°C to 95°C
620-14-4
C9H12
05,396
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
1-Ethyl-3-Methylbenzol
12100
120.19
0.8600g/mL
1.4956
158.0°C to 159.0°C
25g
97.5% min. (GC)
C2H5C6H4CH3
3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
CCC1=CC=CC(=C1)C
120.19
CHEBI:77512
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • m-Ethyltoluene, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation