Learn More
Lithiumnitrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 212540250
Weitere Details : CAS : 7790-69-4 Gewicht : 0.07500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2722 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028269
  • 99.86 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-69-4
68.95
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CHEBI:63315
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
LiNO3
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
10129889
Lithium;nitrat
Spezifikation
Lithium nitrate
99.999%
LiNO3
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Lithium;nitrat
10129889
68.95
99.999%
2.3800g/mL
Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
10ppm max.
Schwarz bis blau
25g
7790-69-4
LiNO3
15,5592
Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
68.95
CHEBI:63315
Glänzende Kugeln
Spurenmetallbasis
Glasflasche
2.38
600.0°C
251.0°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation