Learn More
Lithiumjodid-Lösung, UltraPure-Zusatzstoff, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep FFB-113-03
Weitere Details : Gewicht : 0.09000kg
Menge 15 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15206376
  • 59.27 € / 15 Milliliter
Verfügbar ab
07-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
  • Superreine Additive
  • Lithiumiodidlösung
  • 15 ml Packungsgröße
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Spezifikation
Lithiumiodidlösung
Ultrapure
15 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Additiv Ultra Pure
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Produkt nur für den Laborgebrauch