Learn More
L(+)-Citrullin, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 160650025
Weitere Details : CAS : 464-45-9 Gewicht : 2.50000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1312 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15189203
  • 547.00 € / 2.50 Kilogramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Chemische Identifikatoren
464-45-9
154.25
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
1201518
(1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
C10H18O
MFCD00003759
--borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
CHEBI:15394
CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Spezifikation
L(-)-Borneol
Authentic
− 36.20 (20.00°C c=5,C2H5OH)
Weiß bis gelb
2.5kg
464-45-9
C10H18O
06,72
--borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
(1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
1201518
154.25
97%
65°C
Kunststoffflasche
-36.2
204°C to 208°C
98%
96% min. (GC)
MFCD00003759
15,134
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
154.25
CHEBI:15394
Kristallines Pulver oder Kristalle
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • L(-)-Borneol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation