Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Kolben
Die farbige Emailleskala erleichtert das Ablesen und die ungefähre Volumenbestimmung.
Marke: DWK Life Sciences 26500B-500
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Schmale Öffnung
- Die langlebige, matte Beschriftungsfläche lässt sich gut beschreiben
- Ohne Stopfen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ I, Klasse 1 entwickelt
Spezifikation
7 | |
Eng | |
Gut ablesbare Skala aus blauer Keramik-Emaille | |
500 ml | |
100 bis 500 ml | |
6.85 Zoll | |
Matte Beschriftungsfläche |
102 mm | |
Gummi | |
4.01 Zoll | |
Borosilikatglas | |
50 ml | |
17.4 cm |