missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Brand Colorware Messkolben der Klasse A

Auf den Hals aufgestrahlter einzelner Graduierungsring und beständiger matter Beschriftungsbereich, mit einem gewöhnlichen Bleistift beschreibbar

Marke:  DWK Life Sciences 28014Y-1000

Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10009671

Menge Preis
1 99.61 € / 1 Stück
10 70.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab
27-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Kolben mit hellgefärbten Kapazitäts- und Markierungspunkten für ein einfaches Ablesen und eine einfache Identifikation. In vier Farben lieferbar. Markierungspunkte mit matter Oberfläche können mit einem gewöhnlichen Stift markiert werden. Kalibrierte “Volumenaufnahme” mit einzelnem, auf den Hals gestrahltem Ring. Wird mit einem Standardglasstopfen mit konisch zulaufendem Boden geliefert. Entwickelt für die Anforderungen von “nicht serialisierten” Kolben der Klasse A ASTM E 288.

Spezifikation

Spezifikation

22
Sonnengelb
Borosilikatglas
±0.3 ml
Glas
1000 ml
33.8 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation