Learn More
Isovaleriananhydrid, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 451090250
Weitere Details : CAS : 1468-39-9 Gewicht : 0.02350kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234864
  • 33.96 € / 25 Milliliter
Verfügbar ab
21-12-2020
Chemische Identifikatoren
1468-39-9
186.25
isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
3-Methylbutanoyl3-Methylbutanoat
C10H18O3
FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
73847
CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Isovaleric anhydride
91°C
0.94
25mL
94% min
isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
3-Methylbutanoyl3-Methylbutanoat
73847
95%
0.9400g/mL
Glasflasche
215°C
1468-39-9
C10H18O3
Solubility in water: hydrolyses
CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
186.25
186.25
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Isovaleric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation