Learn More
Stachyosehydrat, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 225955000
Weitere Details : CAS : 343336-76-5 Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
343336-76-5 | |
342.3 | |
2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate | |
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat |
C12H22O11·xH2O | |
XZKUCJJNNDINKX-ARGRFZMYSA-N | |
126970043 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(O2)(CO)O)O)O)O)O)O)O.O |
Spezifikation
Isomaltulose hydrate | |
+ 100.00 | |
500g | |
97.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(O2)(CO)O)O)O)O)O)O)O.O | |
342.3 | |
342.3 |
Glasflasche | |
122.0°C to 124.0°C | |
343336-76-5 | |
C12H22O11·xH2O | |
XZKUCJJNNDINKX-ARGRFZMYSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat | |
126970043 | |
98% |