Learn More
Alfa Aesar™ Eisen(III)-oxid, alpha-Phase, Nanopulver, 98 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 047044.14
Weitere Details : CAS : 1309-37-1 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427375
  • 87.40 € / 25 Gramm
Auf Lager: 5
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1309-37-1
Fe2O3
MFCD00011008
Spezifikation
Iron (III) oxide
1309-37-1
Fe2O3
14,4028
159.69
98%
Odorless
Rot bis braun
25g
alpha-phase
(Metallbasis)
MFCD00011008
It is soluble In Warm Hydrochloric Acid,Slightly Soluble in Sulfuric Acid.
Nanopulver
5.24 g/mL
30 to 50nm APS
1565°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation