Learn More
Eisen(III)-nitrathydrat, 99.99 %, Metallbasis, Alfa Aesar
Marke:  Alfa Aesar 010715.06
Weitere Details : CAS : 7782-61-8 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1466 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425965
  • 104.00 € / 5 Gramm
Auf Lager: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7782-61-8
403.992
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
16211566
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3]
FeH18N3O18
MFCD00149708
ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Spezifikation
Iron(III) nitrate hydrate
99.999% (Metal basis)
MFCD00149708
ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
16211566
Kristalline Aggregate
Acidic
125°C (decomposition)
47°C
7782-61-8
FeH18N3O18
Pale purple crystalline aggregates
Soluble in water,alcohol and acetone.
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3]
403.992
241.86 (Anhydrous)
1.684 g/cm3
Moisture sensitive
Violett
5g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation