Learn More
Alfa Aesar™ IRL-1620
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66049.|D
Weitere Details : Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427259
  • 105.00 € / 0.50 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Light sensitive
HPLC
Fest
RUO
Endothelin β Receptor Agonist IRL 1620; Suc-[Glu9,Ala11,140] Endothelin-1 (8-21), human
Solid
1819.93
0.5mg
Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp
-30° to -10°C
IRL-1620
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke