Learn More
Alfa Aesar™ Inconel™ 600 Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.25 mm (0.01 Zoll)
Marke: Alfa Aesar™ 046745.HB
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
300 x 300mm | |
Inconel™ 600 gauze | |
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire | |
Drahtgewebe |
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% | |
40 Mesh | |
MFCD01741927 |