Learn More
Ratte-IgM, Klon: eBRM, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-4341-82
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15217367
  • 74.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
12-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales IgM kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Gereinigte Isotypkontrolle für Ratten-IgM ist für durchflusszytometrische Analysen und Immunglobulin-ELISA geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgM wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
IgM
0.5 mg/ml
Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Ratte
100 μ g
Lagerung bei -8 °C.
Durchflusszytometrie
Unkonjugiert
Gereinigt
IgM, kappa
RUO
Monoklonal
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.