Learn More
Ratte-IgM, Klon: eBRM, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-4341-85
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15227367
  • 114.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales IgM kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Gereinigte Isotypkontrolle für Ratten-IgM ist für durchflusszytometrische Analysen und Immunglobulin-ELISA geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgM wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgM
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgM, IgM Mu
IgM, kappa, kappa
500 μ g
Lagerung bei -8 °C.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie
eBRM
Unkonjugiert
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.