Learn More
Ratte-IgM, FITC, Klon: eBRM, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 11-4341-81
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15228219
  • 74.25 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales IgM kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Die FITC-Isotypkontrolle für Ratten-IgM ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgM wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse von normalen humanen Zellen des peripheren Blutes und Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Anregung: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blauer Laser: Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgM
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgM, IgM Mu
IgM, kappa, kappa
50 μ g
Lagerung bei 8 °C, nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie
eBRM
FITC
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.