Learn More
Ratte-IgG2b-kappa, funktionaler Gütegrad, Klon: eB149/10H5, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 16-4031-85
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218617
  • 171.00 € / 500 Mikrogramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Der monoklonale Ratten-IgG2b-kappa-Antikörper eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für monoklonales Ratten-IgG2b kappa ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Kann in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Endotoxin: Weniger als 0.001 ng/ug Antikörper, bestimmt durch den LAL-Assay. Lagerung und Handhabung: Verwendung in steriler Umgebung. Filtration: 0.2 μm Filtration nach Fertigung. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Endotoxingehalt: Weniger als 0.001 ng/μg Antikörper, bestimmt durch LAL-Assay. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG2b kappa
Regelung
1 mg/ml
PBS ohne Konservierungsmittel; pH 7.2
IgG2, IgG2b, IgG2bk
IgG2a kappa, kappa
500 μ g
Lagerung bei -8 °C.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Funktions-Assay, funktionaler Assay
eB149/10H5
PCR-Qualität
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.