Learn More
Ratte-IgG2b-kappa, Biotin, Klon: eB149/10H5, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 13-4031-82
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209799
  • 103.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
12-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Der monoklonale Ratten-IgG2b-kappa-Antikörper eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Die Biotin-Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b ist für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunozytochemie und Durchflusszytometrie geeignet. Getestete Anwendungen: Die Biotin-Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. In der gleichen Konzentration wie den experimentellen Antikörper verwenden. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG2b kappa
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG2, IgG2b, IgG2bk
IgG2a kappa, kappa
100 μ g
Lagerung bei 8 °C, nicht einfrieren.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
eB149/10H5
Biotin
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.