Learn More
Ratte-IgG2a-kappa, FITC, Klon: EBR2a, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 11-4321-82
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15208219
  • 122.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales Ratten-IgG2a kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG2a ist für die Verwendung in Immunozytochemie, Immunhistochemie und Durchflusszytometrie geeignet. Getestete Anwendungen: Die FITC-konjugierte Isotypkontrolle für Ratten-IgG2a ist in 2 Formaten erhältlich: – μg-Größe: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG2a wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse von Maus-Splenozyten getestet. Diese kann in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. – Testformat: Wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes vortitriert und getestet. Kann bei den Katalognummern, die auf -41 oder -42 enden, mit 5 μl pro Test und bei dem Produkt, das auf -73 endet, mit 20 μl pro Test verwendet werden. Jedes Testformat enthält 0.5 μg. Anregung: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blauer Laser: Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG2a kappa
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG2, IgG2a, IgG2k
IgG2a kappa, kappa
100 μ g
Lagerung bei 8 °C, nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
eBR2a
FITC
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.