Learn More
Maus-IgG2a-kappa, funktionaler Gütegrad, Klon: eBM2a, Isotypkontrolle, eBioscience™
Maus-Isotypenkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 16-4724-81
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218627
  • 55.50 € / 50 Mikrogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Dies ist ein monoklonaler IgG2a-kappa-Antikörper. Er wird als Isotypkontrolle für Maus-IgG2a-Antikörper verwendet. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Maus-IgG2a ist für Bioassays und die durchflusszytometrische Analyse von Zelloberflächen- und intrazellulären Molekülen geeignet. Getestete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Maus-IgG2a wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Antikörpers, die eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 μl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber zwischen 10 ^5 und 10^8 Zellen/Test variieren. Für eine optimale Leistung im interessierenden Assay wird eine sorgfältige Titration des Antikörpers empfohlen. Endotoxin: Weniger als 0.001 ng/ug Antikörper, bestimmt durch den LAL-Assay. Lagerung und Handhabung: Verwendung in steriler Umgebung. Filtration: 0.2 μm Filtration nach Fertigung. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Endotoxingehalt: Weniger als 0.001 ng/μg Antikörper, bestimmt durch LAL-Assay. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse-IgG2a kappa
Regelung
1 mg/ml
PBS ohne Konservierungsmittel; pH 7.2
IgG2, IgG2a, IgG2ak
IgG2a kappa, kappa
50 μ g
4 °C
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Funktions-Assay, funktionaler Assay
eBM2a
PCR-Qualität
Flüssig
Maus-
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.