Learn More
Ratte-IgG1-kappa, funktionaler Gütegrad, Klon: eBRG1, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 16-4301-85
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15238617
  • 170.00 € / 500 Mikrogramm
Auf Lager: 15
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales Ratten-IgG1 kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Endotoxin: Weniger als 0.001 ng/ug Antikörper, bestimmt durch den LAL-Assay. Lagerung und Handhabung: Verwendung in steriler Umgebung. Filtration: 0.2 μm Filtration nach Fertigung. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Endotoxingehalt: Weniger als 0.001 ng/μg Antikörper, bestimmt durch LAL-Assay. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG1 kappa
Regelung
1 mg/ml
PBS ohne Konservierungsmittel; pH 7.2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
500 μ g
4 °C
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Funktions-Assay, funktionaler Assay
eBRG1
PCR-Qualität
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.