Learn More
Hydra-Point™ Coulometrische Generatorlösung, Universal, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Marke:  JT Baker 6286-05
Weitere Details : Gewicht : 0.45000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 1171 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5 ml
Verpackung Glasampulle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527644
  • 40.60 € / 50 Milliliter
Verfügbar ab
14-01-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    Katholyt-Lösung für die Kolorimetrische Analyse. Sowohl für allgemeine Anwendungen als auch für Aldehyde und Ketone.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Spezifikation
Hydra-Point™ Kolorimetrische Generatorlösung
Glasampulle
Universal
46.00 °C
5 ml
BAKER ANALYZED™ Reagenz