Learn More
Abnova™ Human ZNF254 Full-length ORF (AAH43147.2, 1 a.a. - 659 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke: Abnova™ H00009534-P01.25ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
Sequence: MPGPPRSLEMGLLTFRDVAIEFSLEEWQHLDIAQQNLYRNVMLENYRNLAFLGIAVSKPDLITCLEQGKEPWNMKRHEMVDEPPGMCPHFAQGLWPEQGMEDSFQKAILRRYGKYGHENLQLRKGCKSVDEYKVNKEGYNGLNQCFTTAQSKVFQCDKYLKVFYKFLNSNRPKIRHTEKKSFKCKKRVKLFCMLSHKTQHKSIYHREKSYKCKECGKTFNWSSTLTNHRKIYTEEKPYKCEEYNKSPKQLSTLTTHEIIHAGEKLYKCEECGEAFNRSSNLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFIWSSTLTEHKKIHTRKKPYKCEECGKAFIWSSTLTRHKRMHTGEKPYKCEECGKAFSQSSTLTTHKIIHTGEKRYKCLECGKAFKQLSTLTTHKIIHVGEKLYKCEECGKGFNRSSNLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFIWSSTLTKHKRIHTREKPYKCEECGKAFIWSSTLTRHKRMHTGEKPYKCEECGKSFSQSSTLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFNWSSTLTKHNIIHTEEKPYKCEKCGKAFKQSSILTNHKRIHTGEKPYKCEECGKSFNRSSTFTKHKVIHTGVKPYKCEECGKAFFWSSTLTKHKRIHTGEQPYKWEKFGKAFNRSSHLTTDKITHWREILQVSpezifikation
AAH43147.2 | |
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
103.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BMZF-5|FLJ58216|HD-ZNF1|ZNF539|ZNF91L | |
ZNF254 | |
Yes |
wheat germ expression system | |
Liquid | |
9534 | |
ZNF254 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MPGPPRSLEMGLLTFRDVAIEFSLEEWQHLDIAQQNLYRNVMLENYRNLAFLGIAVSKPDLITCLEQGKEPWNMKRHEMVDEPPGMCPHFAQGLWPEQGMEDSFQKAILRRYGKYGHENLQLRKGCKSVDEYKVNKEGYNGLNQCFTTAQSKVFQCDKYLKVFYKFLNSNRPKIRHTEKKSFKCKKRVKLFCMLSHKTQHKSIYHREKSYKCKECGKTFNWSSTLTNHRKIYTEEKPYKCEEYNKSPKQLSTLTTHEIIHAGEKLYKCEECGEAFNRSSNLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFIWSSTLTEHKKIHTRKKPYKCEECGKAFIWSSTLTRHKRMHTGEKPYKCEECGKAFSQSSTLTTHKIIHTGEKRYKCLECGKAFKQLSTLTTHKIIHVGEKLYKCEECGKGFNRSSNLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFIWSSTLTKHKRIHTREKPYKCEECGKAFIWSSTLTRHKRMHTGEKPYKCEECGKSFSQSSTLTTHKIIHTGEKPYKCEECGKAFNWSSTLTKHNIIHTEEKPYKCEKCGKAFKQSSILTNHKRIHTGEKPYKCEECGKSFNRSSTFTKHKVIHTGVKPYKCEECGKAFFWSSTLTKHKRIHTGEQPYKWEKFGKAFNRSSHLTTDKITHWREILQV | |
RUO | |
ZNF254 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |