Learn More
Abnova™ Human RTKN2 Full-length ORF (AAH25765.1, 1 a.a. - 163 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00219790-P02.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16139373
  • 302.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
22-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEGPSLRGPALRLAGLPTQQDCNIQEKIDLEIRMREGIWKLLSLSTQKDQVLHAVKNLMVCNARLMAYTSELQKLEEQIANQTGRCDVKFESKERTACKGKIAISDIRIPLMWKDSDHFSNKERSRRYAIFCLFKMGANVFDTDVVNVDKTITDICFENVTIL
Spezifikation
Spezifikation
AAH25765.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
45.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686J10120|PLEKHK1|bA531F24.1
RTKN2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
219790
RTKN2 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEGPSLRGPALRLAGLPTQQDCNIQEKIDLEIRMREGIWKLLSLSTQKDQVLHAVKNLMVCNARLMAYTSELQKLEEQIANQTGRCDVKFESKERTACKGKIAISDIRIPLMWKDSDHFSNKERSRRYAIFCLFKMGANVFDTDVVNVDKTITDICFENVTIL
RUO
RTKN2