Learn More
Abnova™ Human RPS14 Partial ORF (NP_005608, 52 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006208-Q01.25ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184715
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: TICRVTGGMKVKADRDESSPYAAMLAAQDVAQRCKELGITALHIKLRATGGNRTKTPGPGAQSALRALARSGMKIGRIEDVTPIPSDSTRRKGGRRGRR
Spezifikation
Spezifikation
NP_005608
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TICRVTGGMKVKADRDESSPYAAMLAAQDVAQRCKELGITALHIKLRATGGNRTKTPGPGAQSALRALARSGMKIGRIEDVTPIPSDSTRRKGGRRGRR
RUO
RPS14
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6208
RPS14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EMTB
RPS14