Learn More
Abnova™ Human RPL37 Partial ORF (NP_000988, 1 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00006167-Q01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184615
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
16-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MTKGTSSFGKRRNKTHTLCRRCGSKAYHLQKSTCGKCGYPAKRKRKYNWSAKAKRRNTTGTGRMRHLKIVYRRFRHGFREGTTPKPKRAAVAASSSS
Spezifikation
Spezifikation
NP_000988
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTKGTSSFGKRRNKTHTLCRRCGSKAYHLQKSTCGKCGYPAKRKRKYNWSAKAKRRNTTGTGRMRHLKIVYRRFRHGFREGTTPKPKRAAVAASSSS
RUO
RPL37
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
6167
RPL37 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686G1699|MGC99572
RPL37