Learn More
Abnova™ Human OR1E1 Full-length ORF (ENSP00000313384, 1 a.a. - 314 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00008387-P01.25ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16182402
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
16-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MMGQNQTSISDFLLLGLPIQPEQQNLCYALFLAMYLTTLLGNLLIIVLIRLDSHLHTPMYLFLSNLSFSDLCFSSVTIPKLLQNMQNQDPSIPYADCLTQMYFFLLFGDLESFLLVAMAYDRYVAICFPLHYTAIMSPMLCLALVALSWVLTTFHAMLHTLLMARLCFCADNVIPHFFCDMSALLKLAFSDTRVNEWVIFIMGGLILVIPFLLILGSYARIVSSILKVPSSKGICKAFSTCGSHLSVVSLFYGTVIGLYLCSSANSSTLKDTVMAMMYTVVTPMLNPFIYSLRNRDMKGALSRVIHQKKTFFSL
Spezifikation
Spezifikation
ENSP00000313384
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HGM071|OR13-66|OR17-2|OR17-32|OR1E5|OR1E6|OR1E8P|OR1E9P|OST547
OR1E1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
8387
OR1E1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MMGQNQTSISDFLLLGLPIQPEQQNLCYALFLAMYLTTLLGNLLIIVLIRLDSHLHTPMYLFLSNLSFSDLCFSSVTIPKLLQNMQNQDPSIPYADCLTQMYFFLLFGDLESFLLVAMAYDRYVAICFPLHYTAIMSPMLCLALVALSWVLTTFHAMLHTLLMARLCFCADNVIPHFFCDMSALLKLAFSDTRVNEWVIFIMGGLILVIPFLLILGSYARIVSSILKVPSSKGICKAFSTCGSHLSVVSLFYGTVIGLYLCSSANSSTLKDTVMAMMYTVVTPMLNPFIYSLRNRDMKGALSRVIHQKKTFFSL
RUO
OR1E1