Learn More
Abnova™ Human NGFRAP1 Partial ORF (AAH03190, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Brand: Abnova™ H00027018-Q01.10ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: MANIHQENEEMEQPMQNGEEDRPLGGGEGHQPAGNRRGQARRLAPNFRWAIPNRQINDGMGGDGDDMEIFMEEMREIRRKLRELQLRNCLRILMGELSNHHDHHDEFCLMSpecifications
AAH03190 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MANIHQENEEMEQPMQNGEEDRPLGGGEGHQPAGNRRGQARRLAPNFRWAIPNRQINDGMGGDGDDMEIFMEEMREIRRKLRELQLRNCLRILMGELSNHHDHHDEFCLM | |
RUO | |
NGFRAP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27018 | |
NGFRAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
10 μg | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BEX3/Bex/DXS6984E/HGR74/NADE | |
NGFRAP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido