Learn More
Abnova™ Human MSL2L1 Full-length ORF (NP_060603.2, 1 a.a. - 577 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00055167-P01.10ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16181213
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MNPVNATALYISASRLVLNYDPGDPKAFTEINRLLPYFRQSLSCCVCGHLLQDPIAPTNSTCQHYVCKTCKGKKMMMKPSCSWCKDYEQFEENKQLSILVNCYKKLCEYITQTTLARDIIEAVDCSSDILALLNDGSLFCEETEKPSDSSFTLCLTHSPLPSTSEPTTDPQASLSPMSESTLSIAIGSSVINGLPTYNGLSIDRFGINIPSPEHSNTIDVCNTVDIKTEDLSDSLPPVCDTVATDLCSTGIDICSFSEDIKPGDSLLLSVEEVLRSLETVSNTEVCCPNLQPNLEATVSNGPFLQLSSQSLSHNVFMSTSPALHGLSCTAATPKIAKLNRKRSRSESDSEKVQPLPISTIIRGPTLGASAPVTVKRESKISLQPIATVPNGGTTPKISKTVLLSTKSMKKSHEHGSKKSHSKTKPGILKKDKAVKEKIPSHHFMPGSPTKTVYKKPQEKKGCKCGRATQNPSVLTCRGQRCPCYSNRKACLDCICRGCQNSYMANGEKKLEAFAVPEKALEQTRLTLGINVTSIAVRNASTSTSVINVTGSPVTTFLAASTHDDKSLDEAIDMRFDC
Spezifikation
Spezifikation
NP_060603.2
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
88.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10546|KIAA1585|MSL-2|MSL2L1|RNF184
MSL2
Yes
wheat germ expression system
Liquid
55167
MSL2L1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNPVNATALYISASRLVLNYDPGDPKAFTEINRLLPYFRQSLSCCVCGHLLQDPIAPTNSTCQHYVCKTCKGKKMMMKPSCSWCKDYEQFEENKQLSILVNCYKKLCEYITQTTLARDIIEAVDCSSDILALLNDGSLFCEETEKPSDSSFTLCLTHSPLPSTSEPTTDPQASLSPMSESTLSIAIGSSVINGLPTYNGLSIDRFGINIPSPEHSNTIDVCNTVDIKTEDLSDSLPPVCDTVATDLCSTGIDICSFSEDIKPGDSLLLSVEEVLRSLETVSNTEVCCPNLQPNLEATVSNGPFLQLSSQSLSHNVFMSTSPALHGLSCTAATPKIAKLNRKRSRSESDSEKVQPLPISTIIRGPTLGASAPVTVKRESKISLQPIATVPNGGTTPKISKTVLLSTKSMKKSHEHGSKKSHSKTKPGILKKDKAVKEKIPSHHFMPGSPTKTVYKKPQEKKGCKCGRATQNPSVLTCRGQRCPCYSNRKACLDCICRGCQNSYMANGEKKLEAFAVPEKALEQTRLTLGINVTSIAVRNASTSTSVINVTGSPVTTFLAASTHDDKSLDEAIDMRFDC
RUO
MSL2