Learn More
Abnova™ Human MAPK9 Partial ORF (AAH32539, 321 a.a. - 424 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00005601-Q01.25ug
Weitere Details : Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16139631
  • 458.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
24-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: ITVWYDPAEAEAPPPQIYDAQLEEREHAIEEWKELIYKEVMDWEERSKNGVVKDQPSDAAVSSNATPSQSSSINDISSMSTEQTLASDTDSSLDASTGPLEGCR
Spezifikation
Spezifikation
AAH32539
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ITVWYDPAEAEAPPPQIYDAQLEEREHAIEEWKELIYKEVMDWEERSKNGVVKDQPSDAAVSSNATPSQSSSINDISSMSTEQTLASDTDSSLDASTGPLEGCR
RUO
MAPK9
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
5601
MAPK9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
JNK-55|JNK2|JNK2A|JNK2ALPHA|JNK2B|JNK2BETA|PRKM9|SAPK|p54a|p54aSAPK
MAPK9