Learn More
Invitrogen™ Fc-Rezeptor-Bindungshemmer Antihuman, PCR-Qualität, Polyclonal, eBioscience™
Polyklonaler Antikörper
Marke:  Invitrogen™ 16-9161-71
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218827
  • 96.50 € / 25 Tests
Verfügbar ab
10-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In einer sterilen Umgebung verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrische Analyse
25 Tests
Mensch
Wässriger Puffer, ohne Natriumazid
2° bis 8 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke