Learn More
Invitrogen™ Fc-Rezeptor-Bindungshemmer Antihuman, PCR-Qualität, Polyclonal, eBioscience™
Polyklonaler Antikörper
Marke:  Invitrogen™ 16-9161-73
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15228827
  • 302.00 € / 100 Tests
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In einer sterilen Umgebung verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrische Analyse
100 Tests
Human
Wässriger Puffer, ohne Natriumazid
2° bis 8 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke