Learn More
Abnova™ Human C9orf39 Partial ORF (NP_060208, 971 a.a. - 1070 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Brand:  Abnova™ H00054875-Q01.25ug
 View more versions of this product
Product Code. 16137776
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Sequence: QNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQTLAASILNISRSDLEEILDTEDQVEIEKTKIDAENDKEWMLYIQKLLEGQSLALSPRLKCNGAIMAHQ
Specifications
Specifications
NP_060208
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QNDVHVVRRQIRELKKMKKNRDACKTSTHKAQTLAASILNISRSDLEEILDTEDQVEIEKTKIDAENDKEWMLYIQKLLEGQSLALSPRLKCNGAIMAHQ
RUO
CNTLN
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54875
C9orf39 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C9orf101/C9orf39/FLJ20276/FLJ25636/RP11-340N12.1/bA340N12.1
CNTLN
Recombinant
wheat germ expression system