Learn More
Fisherbrand™ GT4 Tischzentrifugenpakete
Die Fisherbrand™ GT4 Tisch-Zentrifuge ist das Hochleistungsmodell mit hoher Kapazität, das in luftgekühlten oder schnell herunterziehbaren Kühlversionen erhältlich ist
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 108.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15838722
  • 11388.00 € / 1 Stück
online Bestandsangabe derzeit nicht möglich
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tischzentrifugenmodelle mit ausgezeichneter Leistung und Kapazität sind in 3 und 4 Litern erhältlich
  • Speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt
  • Hervorragende Kapazität und Vielseitigkeit für konische 40x50 ml- oder 96x15 ml-Röhrchen (4L-Version)
  • Es sind auch belüftete und gekühlte Modelle mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
  • Das Paket mit drei Litern enthält einen TX-750-Rotor für Geschwindigkeiten bis zu 3488 xg
  • Das Paket mit vier Litern enthält einen TX-1000-Rotor mit hoher Masse, der bei Geschwindigkeiten bis zu 3739 xg einen ausgezeichneten Vibrations- und Unwuchtschutz bietet; mit Adaptern zum Abdrehen von Röhrchen, Platten oder beidem
  • Direktzugriff und einfache Bedienung mit vorgespeicherten Protokollen
  • Display mit Hintergrundbeleuchtung und mehreren Sprachoptionen
  • Schneller Rotorwechsel per Knopfdruck mit dem Auto-Lock& Rotorwechselsystem
  • Korrosionsbeständige und schmierende Rotorquerbeschichtung
  • Ausgestattet mit ClickSeal& Bioabdichtungsdeckel
  • Handschuh- und reinigungsmittelfreundlich, abwischbar
  • 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
Direkter, bürstenloser Induktionsantrieb
Sechs Direktzugriffsprogramme
- 10 °C bis 40 °C
Tisch-Zentrifuge
4000 U/min
50/60 Hz
<57 dBA
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, 230 V nur: EN 61326, EN 55011B, UL-gelistet, CE-Kennzeichnung, zertifiziert biosicher, RoHS-konform, WEEE-konform
TX-750
745 mm x 670 mm x 360 mm
Nein
Zwei Jahre Zentrifuge, fünf Jahre Rotor
116 kg
9h:59min, Dauerbetrieb
4 x 750 ml
3488 x G
Ja
230 V
Aerosoldichter ClickSeal-Deckel
TX-750-Rotor, ClickSeal-Deckel, vier Adapter für 28 x 50 ml konische Röhrchen, vier Adapter für 56 x 15 ml konische Röhrchen
1950 W
GT4R 3 l
Ja
GT4R 3 l
Videos