Learn More
Corning™ Gosselin™ Wasserprobenahme PET-Flasche, Octagonal
Applikation: Umwelt- und Wasseranalyse
Marke:  Corning™ HP500B-52
Weitere Details : Gewicht : 5.84000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424570
  • 197.00 € / 90 Stück
Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET)
  • Gegossene Graduierungen
  • Auslaufsichere, manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse
  • Erhältlich mit oder ohne Natriumthiosulfat
  • Rückführbare Etiketten
  • Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
  • Filmverpackt oder einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
31 mm
500 mL
PET
1/Pk.
Weiß
Tamper-evident Cap
20 mg/L Sodium Thiosulfate
90/Cs.
Sterile