Learn More
Alfa Aesar™ Gold-Nanostäbe, 9 bis 15 nm Durchmesser x 55 bis 65 nm Länge, Dispersion in Wasser, 850 nm-Absorption, positiv geladen
Marke:  Alfa Aesar™ 046945.AA
Weitere Details : CAS : 7440-57-5 Gewicht : 0.00005kg
Menge 5mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425055
  • 52.90 € / 5 Milliliter
Verfügbar ab
17-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spezifikation
Gold nanorods
9 to 15nm dia. x 55 to 65nm length, dispersion in water, 850nm Absorption, positively charged
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Flüssig
>60°C (decomposition)
5mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
Farblos
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation